Läs mer
MBL™ Typ 1 klass AS , Works Certified Graduated Pipettes
:
Kapacitet: 10 ml
Beskrivning
- Kalibrerad för att leverera från noll upptill till valfri graderingslinje ner till axeln
- Varje pipett är kalibrerad för att leverera med en väntetid på +5s
- Levereras med kalibreringscertifikat som visar faktisk utmatad volym och ger spårbarhet till nationella standarder
- Tillverkad av soda-lime glas med bearbetade strålar för extra styrka och för att säkerställa korrekta utflödestider
- Gradering i permanent bärnstensfärg som motstår aggressiva tvättlösningar
Specifikationer
Specifikationer
Kalibrerad | Ja |
Certifikat och efterlevnad | ISO 835 |
Material | Soda Lime Glas |
Graderad | Ja |
Examen | 0.1 mL |
Tolerans | ±0,05 ml |
Volym (metrisk) | 10 mL |
Typ | Pipett |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
MBL™ Typ 1 klass AS , Works Certified Graduated Pipettes >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering