Läs mer
MBL Volumetrics™ Borosilikatglas Klass B-byrett med räfflad tratttopp
Produktkod. 12134262
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12134262 50 ml Varje
12184252 10 ml Varje
12035362 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12134262 Leverantör MBL International Leverantörsnummer BRB077P
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Överensstämmer med ISO 385. MBL™ Buret av borosilikatglas Klass B med räfflad tratttopp gör fyllningen enklare och säkrare. Inkluderar fettfri PTFE-avstängningskran med 1,5 mm hål. Examen markeras i lätt att
  • Överensstämmer med ISO 385
  • 10 mL, 25 mL och 50 mL storlekar finns försedda med tratttopp för att göra fyllningen enklare och säkrare
  • Fettfri PTFE-avstängningskran med 1,5 mm hål
  • Gradering i lättläst blå emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Fettfri PTFE-stoppkran med 1,5 mm hål
skala Blått
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Volumetrisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385