Läs mer
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Borosilikatglas Klass B-byrett med räfflad tratttopp
Produktkod. 12184252
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12184252 10 ml Varje
12134262 50 ml Varje
12035362 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12184252 Leverantör MBL Volumetrics™ Leverantörsnummer BRB070P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 SEK
    353.62 SEK / Paket med 1
    Save 76.38 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 26-02-2027
Tillverkad av borosilikatglas. Överensstämmer med ISO 385. MBL™ Buret av borosilikatglas Klass B med räfflad tratttopp gör fyllningen enklare och säkrare. Inkluderar fettfri PTFE-avstängningskran med 1,5 mm hål. Examen markeras i lätt att
  • Överensstämmer med ISO 385
  • 10 mL, 25 mL och 50 mL storlekar finns försedda med tratttopp för att göra fyllningen enklare och säkrare
  • Fettfri PTFE-avstängningskran med 1,5 mm hål
  • Gradering i lättläst blå emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.02 mL
Inkluderar Fettfri PTFE-stoppkran med 1,5 mm hål
skala Blått
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Volumetrisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385