Läs mer
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Borosilikatglas Klass B byrett med glasnyckel
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 385
- 1,5 mm nyckelhål
- Ersättningsnycklar finns tillgängliga vid förlust eller skada - nycklar är fullt utbytbara
- Gradering i lättläst blå emalj
- Tillverkad av borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Längd (metrisk) | 820 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.1 mL |
| Höjd (metrisk) | 745 mm |
| skala | Blått |
| Kranmaterial | Glas |
| Tolerans | ±0,1 ml |
| Typ | Volumetrisk Buret |
| Klass | Klass B |
| Visa mer |