Läs mer
MBL Volumetrics™ Borosilikatglas Klass B byrett med glasnyckel
Produktkod. 12411567
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12411567 100 ml Varje
12491557 25 ml Varje
12481557 10 ml Varje
12401567 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12411567 Leverantör MBL International Leverantörsnummer BRB060P
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas Klass B Buret med Glasnyckel överensstämmer med ISO 385 standarder. Utbytbara ersättningsnycklar tillgängliga i händelse av förlust eller skada. Blå emaljgraderingar ger lätt
  • Överensstämmer med ISO 385
  • 1,5 mm nyckelhål
  • Ersättningsnycklar finns tillgängliga vid förlust eller skada - nycklar är fullt utbytbara
  • Gradering i lättläst blå emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Längd (metrisk) 870 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.2 mL
Höjd (metrisk) 825 mm
skala Blått
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,05 ml
Typ Volumetrisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385