Läs mer
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Borosilikatglas Klass B byrett med glasnyckel
Produktkod. 12491557
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12491557 25 ml Varje
12411567 100 ml Varje
12481557 10 ml Varje
12401567 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12491557 Leverantör MBL Volumetrics™ Leverantörsnummer BRB056P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 SEK
    278.66 SEK / Paket med 1
    Save 59.34 SEK
    17% Av
I lager
Tillverkad av borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas Klass B Buret med Glasnyckel överensstämmer med ISO 385 standarder. Utbytbara ersättningsnycklar tillgängliga i händelse av förlust eller skada. Blå emaljgraderingar ger lätt
  • Överensstämmer med ISO 385
  • 1,5 mm nyckelhål
  • Ersättningsnycklar finns tillgängliga vid förlust eller skada - nycklar är fullt utbytbara
  • Gradering i lättläst blå emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
Specifications
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 620 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Höjd (metrisk) 565 mm
skala Blått
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,1 ml
Typ Volumetrisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385