Läs mer
MBL™ MBL™ Borosilikatglas Klass B Burette
Produktkod. 12025362
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12025362 25 ml Varje
12114262 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12025362 Leverantör MBL™ Leverantörsnummer BRB074P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 SEK
    353.62 SEK / Paket med 1
    Save 76.38 SEK
    17% Av
I lager
Tillverkad av borosilikatglas. Överensstämmer med ISO 385. MBL™ Borosilikatglas Klass B Burette inkluderar fettfri PTFE-avstängningskran med 1,5 mm hål. Graderingarna är märkta med lättläst blå emalj.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Fettfri PTFE-avstängningskran med 1,5 mm hål
  • Gradering i lättläst blå emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 620 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Fettfri PTFE-stoppkran med 1,5 mm hål
skala Blått
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Volumetrisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385