Läs mer
MBL™ PTFE-stoppkran Modulär Klass B-byrett
Produktkod. 12441567
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12441567 25 ml Varje
12451567 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12441567 Leverantör MBL International Leverantörsnummer BRB264P
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och med tratttopp för att göra fyllningen enklare och säkrare
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Med tratttopp för att göra fyllningen enklare och säkrare
  • PTFE avstängningskran för fettfri prestanda
  • Lättlästa blå emaljgraderingar
  • Modulär design med avtagbart byrettrör, avstängningskran och jet för enkelt byte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
skala Blått
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Volumetrisk Buret
Certifikat och efterlevnad ISO 385