Läs mer
MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klass B Rotaflo™ Byrett med PTFE-nyckel
Produktkod. 11382005
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11382005 50 ml Varje
12106220 100 ml Varje
12186210 10 ml Varje
12196210 25 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11382005 Leverantör MBL International Leverantörsnummer BRB406
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klass B Rotaflo™ med PTFE-nyckel ger fin droppkontroll, fastnar inte med frätande lösningar och kräver ingen smörjning.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Med GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel - Ingen smörjning krävs - Inget kärv med frätande lösningar - Ger fin droppkontroll - 3,0 mm nyckelhål
  • Gradering i permanent bärnstensfärg som smälts in i glaset och är särskilt resistent mot aggressiva rengöringslösningar
  • Tillverkad av borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 857 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
skala Bärnsten
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Rotaflo Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385