Läs mer
MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klass B Rotaflo™ Byrett med PTFE-nyckel
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 385
- Med GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel - Ingen smörjning krävs - Inget kärv med frätande lösningar - Ger fin droppkontroll - 3,0 mm nyckelhål
- Gradering i permanent bärnstensfärg som smälts in i glaset och är särskilt resistent mot aggressiva rengöringslösningar
- Tillverkad av borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Längd (metrisk) | 462 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.1 mL |
| skala | Bärnsten |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,05 ml |
| Typ | Rotaflo Buret |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 385 |