Läs mer
MBL Volumetrics™ MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klass B Rotaflo™ Byrett med PTFE-nyckel
Produktkod. 12196210
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12196210 25 ml -
12106220 100 ml Varje
12186210 10 ml Varje
11382005 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12196210 Leverantör MBL Volumetrics™ Leverantörsnummer BRB404
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. MBL Volumetrics™ Borosilikatglas klass B Rotaflo™ med PTFE-nyckel ger fin droppkontroll, fastnar inte med frätande lösningar och kräver ingen smörjning.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Med GP Rotaflo™ kran med PTFE-nyckel - Ingen smörjning krävs - Inget kärv med frätande lösningar - Ger fin droppkontroll - 3,0 mm nyckelhål
  • Gradering i permanent bärnstensfärg som smälts in i glaset och är särskilt resistent mot aggressiva rengöringslösningar
  • Tillverkad av borosilikatglas
Specifica
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 647 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
skala Bärnsten
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Rotaflo Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.