Learn More
MBL Volumetrics™ Borosilicate Glass Class B Rotaflo™ Burette with PTFE Key
Codice prodotto. 12196210
Cambia vista
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacity (Metric) Dimensione della confezione
12196210 25 mL Each
12106220 100 mL Each
12186210 10 mL Each
11382005 50 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12196210 Fornitore MBL Volumetrics™ N. del fornitore BRB404
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass and complies with ISO 385 standards. MBL Volumetrics™ Borosilicate Glass Class B Rotaflo™ with PTFE Key provides fine drop control, does not seize with caustic solutions, and requires no lubrication.
  • Complies with ISO 385
  • With GP Rotaflo™ stopcock having PTFE key - No lubrication required - No seizure with caustic solutions - Provides fine drop control - 3.0mm key bore
  • Graduations in permanent amber stain which is fused into the glass and is especially resistant to aggressive cleaning solutions
  • Manufactured from borosilicate glass
Specifica
Capacity (Metric) 25 mL
Length (Metric) 647 mm
Material Borosilicate Glass
Graduations 0.1 mL
Scale Amber
Stopcock Material PTFE
Tolerance ±0.1 mL
Type Rotaflo Buret
Class Class B
Certifications/Compliance ISO 385
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.