Läs mer
MBL™ Klass B Autozero Pinch Clip Burette
Produktkod. 12451557
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12451557 10 ml Varje
12461557 20 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12451557 Leverantör MBL Leverantörsnummer BRB004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. MBL™ Klass B Autozero Pinch Clip Buret ger enkel fyllning och automatisk nollställning. Krama på polyetenflaskan för att fylla buret, släpp trycket för att tillåta överflödig vätska
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Enkel fyllning och automatisk nollställning - Kläm på polyetenflaskan för att fylla byretten - Släpp trycket för att låta överflödig vätska rinna tillbaka till flaskan och nollställ byretten
  • Lättlästa blå emaljgraderingar
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Med enkelt gummirör och klämventil för låg kostnad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
För användning med (applikation) Vattenprovning
Inkluderar Jet- och polyetenreservflaska, klämma, gummirör
skala Blått
Tolerans ±0,1 ml
Typ Automatisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385