Läs mer
MBL™ Klass B Autozero Pinch Clip Burette
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. MBL™ Klass B Autozero Pinch Clip Buret ger enkel fyllning och automatisk nollställning. Krama på polyetenflaskan för att fylla buret, släpp trycket för att tillåta överflödig vätska
- Överensstämmer med ISO 385
- Enkel fyllning och automatisk nollställning - Kläm på polyetenflaskan för att fylla byretten - Släpp trycket för att låta överflödig vätska rinna tillbaka till flaskan och nollställ byretten
- Lättlästa blå emaljgraderingar
- Tillverkad av borosilikatglas
- Med enkelt gummirör och klämventil för låg kostnad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.1 mL |
| För användning med (applikation) | Vattenprovning |
| Inkluderar | Jet- och polyetenreservflaska, klämma, gummirör |
| skala | Blått |
| Tolerans | ±0,1 ml |
| Typ | Automatisk Buret |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 385 |