Läs mer
MBL™ Graderad glascylinder med polyetenpropp
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tolerans:
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
±10 ml
±2 ml
±20 ml
±5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med ISO 4788
- Levereras med polyetenpropp
- Gradering i lättläst blå emalj
- Tillverkad av borosilikatglas
- Robust sexkantsfot
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad cylinder |
| Tolerans | ±1 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12685, ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Höjd (metrisk) | 226 mm |
| Visa mer |