Läs mer
MBL™ Graderad glascylinder med polyetenpropp
Produktkod. 12632052
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tolerans:
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
±10 ml
±2 ml
±20 ml
±5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Tolerans unitSize
12632052 500 mL 5 mL ±5 ml Paket med 2
11941518 50 mL 1 mL ±1 ml Paket med 2
11951518 100 mL 1 mL ±1 ml Paket med 2
15587770 10 mL 0.2 mL ±0,2 ml Paket med 10
15597770 25 mL 0.5 mL ±0,5 ml Paket med 10
15507780 250 mL 2 mL ±2 ml Paket med 10
15517780 1000 mL 10 mL ±10 ml Paket med 10
15527780 2000 mL 20 mL ±20 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12632052 Leverantör MBL International Leverantörsnummer CRC312
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med ISO 4788
  • Levereras med polyetenpropp
  • Gradering i lättläst blå emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Robust sexkantsfot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±5 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad DIN 12685, ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Höjd (metrisk) 403 mm
Inkluderar Polypropenpropp
skala Blå emalj
Stopparnummer 34/35
Proppmaterial Polypropen
Stopper stil Propp
Stängningsmaterial Polyeten
Examen 5 mL