Läs mer
MBL™ Graderad glascylinder med polyetenpropp
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med ISO 4788
- Levereras med polyetenpropp
- Gradering i lättläst blå emalj
- Tillverkad av borosilikatglas
- Robust sexkantsfot
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad cylinder |
| Tolerans | ±0,2 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12685, ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Höjd (metrisk) | 159 mm |
| Visa mer |