Läs mer
MBL™ Graderad glascylinder med polyetenpropp
Produktkod. p-8002337
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tolerans:
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
±10 ml
±2 ml
±20 ml
±5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 12632052
Brand: MBL CRC312
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med ISO 4788
  • Levereras med polyetenpropp
  • Gradering i lättläst blå emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Robust sexkantsfot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±5 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad DIN 12685, ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Höjd (metrisk) 403 mm
Inkluderar Polypropenpropp
skala Blå emalj
Stopparnummer 34/35
Proppmaterial Polypropen
Stopper stil Propp
Stängningsmaterial Polyeten
Examen 5 mL