Läs mer
MBL Volumetrics™ Graderad cylinder av glas
Produktkod. 11328064
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11328064
Brand: MBL CRC216
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Graderade glascylindrar är ett pålitligt val för mätning av vätskor och lösningar i laboratoriet.
Funktioner
  • Lättlästa gradering i blå emalj
  • Kraftig sexkantsfot
  • Överensstämmer med ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±20 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad DIN 12680, ISO 4788, BS 604
Klass B
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
För användning med (applikation) Mätning av vätskor och lösningar i laboratoriet
Höjd (metrisk) 505 mm
skala Blå emalj
Examen 20 mL