Läs mer
MBL Volumetrics™ Graderad cylinder av glas
Produktkod. 11975406
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11975406 100 mL 1 mL Paket med 2
11945406 10 mL 0.2 mL Paket med 2
11328064 2000 mL 20 mL -
11985406 250 mL 2 mL Paket med 2
11990895 1000 mL 10 mL Paket med 2
11955406 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11921473 500 mL 5 mL Paket med 2
11965406 50 mL 1 mL Paket med 2
11348054 5 mL 0.1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11975406 Leverantör MBL International Leverantörsnummer CRC209
I lager
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Graderade glascylindrar är ett pålitligt val för mätning av vätskor och lösningar i laboratoriet.
Funktioner
  • Lättlästa gradering i blå emalj
  • Kraftig sexkantsfot
  • Överensstämmer med ISO 4788
Specifikationer
Tolerans ±1 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4788, BS 604, DIN 12680
Klass Klass B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Mätning av vätskor och lösningar i laboratoriet
Höjd (metrisk) 260 mm
skala Blå emalj
Examen 1 mL
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Produkttyp Graderad cylinder