Läs mer
MBL Volumetrics™ Graderad cylinder av glas
Beskrivning
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Graderade glascylindrar är ett pålitligt val för mätning av vätskor och lösningar i laboratoriet.
Funktioner
- Lättlästa gradering i blå emalj
- Kraftig sexkantsfot
- Överensstämmer med ISO 4788
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±2 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | Klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| För användning med (applikation) | Mätning av vätskor och lösningar i laboratoriet |
| Höjd (metrisk) | 335 mm |
| skala | Blå emalj |
| Examen | 2 mL |
| Bastyp | Hexagonal |
| Visa mer |