Läs mer
MBL Volumetrics™ Graderad cylinder av glas
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 2
Beschreibung
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Graderade glascylindrar är ett pålitligt val för mätning av vätskor och lösningar i laboratoriet.
Funktioner
- Lättlästa gradering i blå emalj
- Kraftig sexkantsfot
- Överensstämmer med ISO 4788
Spezifikation
Spezifikation
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Blått |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad cylinder |
| Tolerans | ±1 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788, BS 604, DIN 12680 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| För användning med (applikation) | Mätning av vätskor och lösningar i laboratoriet |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur