Läs mer
MBP Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
3175.00 SEK - 5085.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | MBP |
|---|---|
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 1:5000-10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:2000-5000 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18616006
|
Novus Biologicals
NBP3-05553-100ul |
100 μg |
5085.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18609487
|
Novus Biologicals
NBP3-05553-50ul |
50 μg |
3175.00 SEK
50µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
MBP Polyclonal antibody specifically detects MBP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpecifikationer
| MBP | |
| Western Blot 1:5000-10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:2000-5000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine | |
| MGC99675, Myelin A1 protein, myelin basic protein, Myelin membrane encephalitogenic protein | |
| Purified MBP isolated from bovine brain | |
| Immunogen affinity purified |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Goat | |
| Hypoxia Signaling, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 50% PBS, 50% glycerol | |
| 4155 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |