missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MBP Antibody (rMBP/9301), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24095F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MBP Monoclonal antibody specifically detects MBP in Human, Rat, Porcine, Chicken, Guinea Pig, Mammalia, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| MBP | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| MGC99675, Myelin A1 protein, myelin basic protein, Myelin membrane encephalitogenic protein | |
| Recombinant fragment (around aa1-157) of human MBP protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Hypoxia Signaling, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 4155 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rMBP/9301 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat, Pig, Chicken, Guinea Pig | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering