missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MBP146-78, MedChemExpress

Produktkod. 16499926
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499926 50 mg
16476127 5 mg
16470769 1 mg
16442756 25 mg
16413408 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16499926 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101525

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MBP146-78 is a potent and selective inhibitor of cGMP dependent protein kinases.

MBP146-78 is a potent and selective inhibitor of cGMP dependent protein kinases.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MBP146-78
CAS 188343-77-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22FN3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 7.69 mg/mL (22.93 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1CCC(C2=CC(C3=CC=NC=C3)=C(C4=CC=C(F)C=C4)N2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 335.42
Formel vikt 335.42
Procent renhet 99.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.