Läs mer
Cytiva MBPTrap™ HP Färdigpackade kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Förpackad med Dextrin Sepharose märkt med maltosbindande protein (MBP ).
- Bindningskapaciteten är beroende av fusionsprotein men kan vara så mycket som 16 mg/ml media
- Maxtryck: 3 bar
- Kompatibel med vanliga buffertar och lätt regenererad med 0,5 M NaOH
- 1 och 5 ml polypropenkolonner kan användas antingen manuellt med en spruta eller på ett instrument
Media
- Matris: 6 % tvärbunden agaros
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
- pH-stabilitet arbetsområde:> 7
1 ml kolonner
- Sängmått: 7 x 25mm
- Flödeshastighet:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
- Sängmått: 16 x 25mm
- Flödeshastighet:< 20 ml/min.
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Vattenhaltig buffert |
| Produkttyp | Dextrin Sepharose HP förpackad kolonn |
| Sängvolym | 1mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0,62 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 16mm |
| Kvantitet | 1 x 5mL |
| Höjd (engelska) | 0,98 tum |
| Höjd (metrisk) | 25mm |
| Flödeshastighet | <20 ml/min. |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MBPTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol