Läs mer
MBQ-167, MedChemExpress
Beskrivning
MBQ-167 is a dual Rac/Cdc42 inhibitor, with IC50s of 103 nM for Rac 1/2/3 and 78 nM for Cdc42 in MDA-MB-231 cells, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MBQ-167 |
| CAS | 2097938-73-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H18N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 155 mg/mL (458.02 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCN1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=C(N4N=NC=C4C5=CC=CC=C5)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.41 |
| Formel vikt | 338.41 |
| Visa mer |