Läs mer
Thermo Scientific™ MBTFA-acyleringsreagens
Produktkod. 11557690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 x 1 ml ampuller
25 ml
5 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11557690
Brand: Thermo Scientific™ TS49701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Trifluoracylat primära och sekundära aminer, hydroxyl- och tiolgrupper och kolhydrater med Thermo Scientific™ MBTFA-acyleringsreagens.
Trifluoracylat primära och sekundära aminer, hydroxyl- och tiolgrupper och kolhydrater med Thermo Scientific™ MBTFA-acyleringsreagens. Den huvudsakliga biprodukten N-metyltrifluoracetamin är stabil, flyktig och ger inga problem vid efterföljande GC. MBTFA producerar mycket flyktiga derivat av kolhydrater och kan användas för att selektivt acylera aminer i närvaro av hydroxyl- och karboxylgrupper som har skyddats genom silylering.
  • Reacts under nonacidic conditions
  • Principle byproduct from the derivatization reaction is N-methyltrifluoroacetamine, which is stable, volatile and does not present problems in subsequent GC
  • Produces very volatile derivatives of carbohydrates
  • Can be used to selectively acylate amines in the presence of hydroxyl and carboxyl groups that have been protected by silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Corrosive, Flammable
Förvaring -20°C
Kvantitet 5 g
Standardkomponenter N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Standardkoncentration 98 to 100%
Objektbeskrivning 5 g