Läs mer
Thermo Scientific™ MBTFA-acyleringsreagens
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 x 1 ml ampuller
25 ml
5 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Trifluoracylat primära och sekundära aminer, hydroxyl- och tiolgrupper och kolhydrater med Thermo Scientific™ MBTFA-acyleringsreagens. Den huvudsakliga biprodukten N-metyltrifluoracetamin är stabil, flyktig och ger inga problem vid efterföljande GC. MBTFA producerar mycket flyktiga derivat av kolhydrater och kan användas för att selektivt acylera aminer i närvaro av hydroxyl- och karboxylgrupper som har skyddats genom silylering.
- Reacts under nonacidic conditions
- Principle byproduct from the derivatization reaction is N-methyltrifluoroacetamine, which is stable, volatile and does not present problems in subsequent GC
- Produces very volatile derivatives of carbohydrates
- Can be used to selectively acylate amines in the presence of hydroxyl and carboxyl groups that have been protected by silylation
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | GC |
| Faror | Corrosive, Flammable |
| Förvaring | -20°C |
| Kvantitet | 25 ml |
| Standardkomponenter | N-Methyl-bis(trifluoroacetamide) |
| Standardkoncentration | 98 to 100% |
| Objektbeskrivning | 25 mL |