Beskrivning
Trifluoracylat primära och sekundära aminer, hydroxyl- och tiolgrupper och kolhydrater med Thermo Scientific™ MBTFA-acyleringsreagens. Den huvudsakliga biprodukten N-metyltrifluoracetamin är stabil, flyktig och ger inga problem vid efterföljande GC. MBTFA producerar mycket flyktiga derivat av kolhydrater och kan användas för att selektivt acylera aminer i närvaro av hydroxyl- och karboxylgrupper som har skyddats genom silylering.
- Reagerar under icke sura förhållanden
- Den huvudsakliga biprodukten från derivatiseringsreaktionen är N-metyltrifluoracetamin, som är stabil, flyktig och inte ger problem vid efterföljande GC
- Producerar mycket flyktiga derivat av kolhydrater
- Kan användas för att selektivt acylera aminer i närvaro av hydroxyl- och karboxylgrupper som har skyddats genom silylering
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | GC |
| Faror | Frätande, brandfarligt |
| Standardkoncentration | 98 till 100 % |
| Förvaring | -20 °C |
| Standardkomponenter | N-metyl-bis(trifluoracetamid) |
| Kvantitet | 10 x 1 ml ampuller |