Läs mer
Thermo Scientific™ MBTFA-acyleringsreagens
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 x 1 ml ampuller
25 ml
5 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Trifluoracylat primära och sekundära aminer, hydroxyl- och tiolgrupper och kolhydrater med Thermo Scientific™ MBTFA-acyleringsreagens. Den huvudsakliga biprodukten N-metyltrifluoracetamin är stabil, flyktig och ger inga problem vid efterföljande GC. MBTFA producerar mycket flyktiga derivat av kolhydrater och kan användas för att selektivt acylera aminer i närvaro av hydroxyl- och karboxylgrupper som har skyddats genom silylering.
- Reagerar under icke sura förhållanden
- Den huvudsakliga biprodukten från derivatiseringsreaktionen är N-metyltrifluoracetamin, som är stabil, flyktig och inte ger problem vid efterföljande GC
- Producerar mycket flyktiga derivat av kolhydrater
- Kan användas för att selektivt acylera aminer i närvaro av hydroxyl- och karboxylgrupper som har skyddats genom silylering
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | GC |
| Faror | Frätande, brandfarligt |
| Förvaring | -20 °C |
| Kvantitet | 10 x 1 ml ampuller |
| Standardkomponenter | N-metyl-bis(trifluoracetamid) |
| Standardkoncentration | 98 till 100 % |
| Objektbeskrivning | 10 x 1 ml ampuller |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).