Läs mer
MBX-2982, MedChemExpress
Produktkod. 16492527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492527 50 mg
16436428 10 mg
16429017 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16492527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15291
MedChemExpress MBX-2982 is a selective, orally-available G protein-coupled receptor 119 (GPR119) agonist.
MBX-2982 is a selective, orally-available G protein-coupled receptor 119 (GPR119) agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MBX-2982
CAS 1037792-44-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24N8OS
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (111.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCC1=CN=C(N2CCC(C3=NC(COC4=CC=C(N5N=NN=C5)C=C4)=CS3)CC2)N=C1
Molekylvikt (g/mol) 448.54
Formel vikt 448.54
Procent renhet 99.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism