Läs mer
MBX-4132, MedChemExpress
Beskrivning
MBX-4132, a member of a chemical class called oxadiazoles that inhibit trans translation by binding to the bacterial ribosome.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MBX-4132 |
| CAS | 2286411-30-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H15FN4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (73.89 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(NC1=NN=C(C2=CC=C(F)C=C2)O1)N3CCC4=CC=CC=C4C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.34 |
| Formel vikt | 338.34 |
| Visa mer |