Läs mer
MC 1046, MedChemExpress
Produktkod. 16491489
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16491489 1 mg
1 options
Produktkod. 16491489 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15264
MedChemExpress MC 1046(Impurity A of Calcipotriol) is an impurity of Calcipotriol; Calcipotriol (MC 903; Calcipotriene) is a ligand of VDR-like receptors.
MC 1046(Impurity A of Calcipotriol) is an impurity of Calcipotriol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MC 1046
CAS 126860-83-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H38O3
Kvantitet 1 mg
Synonym Impurity A of Calcipotriol
LEDER C[C@]1(CCC/2)C(C2=C\C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C\3=C)CC[C@@H]1[C@H](C)/C=C/C(C4CC4)=O
Molekylvikt (g/mol) 410.59
Formel vikt 410.59
Procent renhet 91.48%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death