missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress MC-Val-Cit-PAB
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 96.57% |
| CAS | 159857-80-4 |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.65 g/mol |
| Produkttyp | Linker |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 190 mg/mL (331.79 mM∣Need ultrasonic) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?