Läs mer
MedChemExpress Mc-Val-Cit-PABC-PNP
Produktkod. 16497786
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16497786 100 mg
1 options
Produktkod. 16497786 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY20336
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Mc-Val-Cit-PABC-PNP is a cathepsin cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADCs).
Specifikationer
Renhet 95.06%
CAS 159857-81-5
Innehåll och lagring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 737.76 g/mol
Produkttyp Linker
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 37 mg/mL (50.15 mM)
Synonym Maleimidocaproyl-L-valine-L-citrulline-p-aminobenzyl alcohol p-nitrophenyl carbonate