missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MC1568, MedChemExpress

Produktkod. 16487186
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487186 100 mg
16477208 10 mg
16473227 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16487186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16914

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MC1568 is a selective class II (IIa) histone deacetylas (HDAC II) inhibitor, used for cancer research.

MC1568 is a selective class II (IIa) histone deacetylas (HDAC II) inhibitor, used for cancer research.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MC1568
CAS 852475-26-4
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H15FN2O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 18.5 mg/mL (58.86 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(NO)/C=C/C1=CC=C(/C=C/C(C2=CC=CC(F)=C2)=O)N1C
Molekylvikt (g/mol) 314.31
Formel vikt 314.31
Procent renhet 96.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.