Läs mer
Bibby Scientific™ MC227 1-Way Heating Controller
Produktkod. 11502724
Change view
Diameter (metrisk):
12.5mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11502724 12.5mm Varje
1 options
Produktkod. 11502724 Leverantör Bibby Scientific™ Leverantörsnummer 3622300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7720.00 SEK
    6491.44 SEK / Paket med 1
    Save 1228.56 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Diameter (metrisk) 12.5mm
Djup (metriskt) 115 mm
Mått (L x B x H) 115 x 120 x 80mm
Höjd (metrisk) 80 mm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230V, 50/ 60 Hz, 2300W
Modell MC227
Strömförsörjningsdetaljer 1w
Wattal 2300w
Vikt (metrisk) 0.82Kg
Bredd (metrisk) 120mm
Produkttyp 1-way Heating Controller
Frekvens 50/60 Hz