Läs mer
MCB-613, MedChemExpress
Beskrivning
MCB-613 is a potent Steroid receptor coactivator SRC small molecule ‘stimulator’ (SMS), super-stimulates SRCs’ transcriptional activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MCB-613 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1162656-22-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20N2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (164.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1/C(CC(CC)C/C1=C\C2=CC=CN=C2)=C/C3=CC=CN=C3 |
| Visa mer |