missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MCB-613, MedChemExpress

Produktkod. p-200101266
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16473777

Brand: Medchem Express HY19625

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MCB-613 is a potent Steroid receptor coactivator SRC small molecule ‘stimulator’ (SMS), super-stimulates SRCs’ transcriptional activity. MCB-613 increases SRCs’ interactions with other coactivators and markedly induces ER stress coupled to the generation of reactive oxygen species (ROS). MCB-613 is a SMS that target oncogenes can be exploited as anti-cancer agents by over-stimulating the SRC oncogenic program.

MCB-613 is a potent Steroid receptor coactivator SRC small molecule ‘stimulator’ (SMS), super-stimulates SRCs’ transcriptional activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MCB-613
Fysisk form Solid
CAS 1162656-22-5
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20N2O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (164.26 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1/C(CC(CC)C/C1=C\C2=CC=CN=C2)=C/C3=CC=CN=C3
Molekylvikt (g/mol) 304.39
Formel vikt 304.39
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.