Beskrivning
- För in vivo-experiment i studier avseende den nueroskyddande verkan av individer på en ketgen diet med användning av musmodeller för att studera effekten av imflammasomaktivitet på tumörprogression med hämning av NLRP3
- Studera svaret från palcentala explantat genom att undersöka det kolesterolkristallförmedlade IL-1B-svaret
- Löslig i vatten, DMSO, dimetylformamid eller etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MCC950 Na |
| CAS | 256373-96-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C20H23N2NaO5S |
| Formel vikt | 426.5 |
| Fysisk form | Kristallint fast ämne |
| Renhet | ≥97 % |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.46 |