Läs mer
MCC950 sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16485368
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485368 10 mg
16468087 5 mg
16445996 100 mg
16421567 50 mg
16421056 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16485368 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12815A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress MCC950 sodium (CP-456773 sodium; CRID3 sodium salt) is a potent, selective NLRP3 inhibitor with IC50s of 7.5 and 8.1 nM in BMDMs and HMDMs, respectively.
MCC950 sodium (CP-456773 sodium
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MCC950 sodium
CAS 256373-96-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H23N2NaO5S
Kvantitet 10 mg
Synonym CP-456773 sodium CRID3 sodium salt
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (234.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 30 mg/mL (70.35 mM)
LEDER O=S(C1=CC(C(C)(O)C)=CO1)([N-]C(NC2=C3CCCC3=CC4=C2CCC4)=O)=O.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 426.46
Formel vikt 426.46
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation