Läs mer
MP Biomedicals™ McCoy 5A Medium, Iwakata och Grace Modification med L-Glutamin
Produktkod. 17378593 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
17378593 500 ml
1 options
Produktkod. 17378593 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091255354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 SEK
    408.95 SEK / 500ml
    Save 21.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Idealisk för leukocyter, biopsivävnader, ett brett utbud av normala och transformerade celltyper från människor och råttor och krävande primära och kontinuerliga cellinjer
McCoys media formulerades ursprungligen för tillväxt och stöd för humana lymfocyter. 5A-modifieringen har sitt ursprung som en omformulering av McCoys av Hsu och Kellogg. Det modifierades sedan ytterligare av Iwakata och Grace med ökade nivåer av i-inositol och glukos. Denna slutliga modifiering producerade ett media identiskt med RPMI 1629. McCoys 5A-media stöder den obestämda spridningen av Walker 256-karcinomceller.
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedia
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
pH 6,6 till 7,2
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C. Skydda från ljus.
Beskrivning McCoy 5A Medium