Läs mer
Gibco™ McCoys 5A Medium (Park och Terasaki modifiering)
Produktkod. 11574526 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11574526 1 st 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11574526 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 80014020
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
McCoy's 5A (modifierad) är ett medium för allmänt bruk som stödjer förökningen av många typer av primära celler, etablerade cellinjer och explantat från biopsivävnader.
McCoy's 5A (modifierad) är ett medium för allmänt bruk som stödjer förökningen av många typer av primära celler, etablerade cellinjer och explantat från biopsivävnader. Detta medium kommer att stödja tillväxten av primära däggdjursceller härledda från normal benmärg, hud, mjälte, njure, lunga, råttembryon och andra vävnader.
Denna McCoys 5A (modifierad) tillhandahålls enligt följande:.
Med: Hög glukos, L-glutamin, Bacto-pepton, Fenolröd.
Utan: Sodium Pyruvate.
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Dr Thomas McCoy formulerade ursprungligen McCoys 5A-medium som en modifiering av Basal Medium 5A. Till skillnad från andra medier innehåller McCoy's 5A reduktionsmedlet glutation, bakto-pepton och en hög nivå av glukos. Park och Terasaki modifierade McCoys medium med modifierade nivåer av glycin, L-glutaminsyra, L-hydroxiprolin, L-prolin, L-serin, L-treonin, L-tryptofan och L-valin, plus tillsats av antibiotika och HEPES.
Produktanvändning .
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Gibco™ McCoy's 5A (Park och Terasaki modifiering) kräver serumtillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A (Park och Terasaki modifiering) använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp McCoys 5A Medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, HEPES, Fenolrött
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Kvantitet 1 st
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Skydda från ljus.
Fraktvillkor: Omgivningstemperatur
Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum