Beskrivning
McCoy's 5A (modifierad) är ett medium för allmänt bruk som stödjer förökningen av många typer av primära celler, etablerade cellinjer och explantat från biopsivävnader. Detta medium kommer att stödja tillväxten av primära däggdjursceller härledda från normal benmärg, hud, mjälte, njure, lunga, råttembryon och andra vävnader.
Dr Thomas McCoy formulerade ursprungligen McCoys 5A-medium som en modifiering av Basal Medium 5A. Till skillnad från andra medier innehåller McCoy's 5A reduktionsmedlet glutation, bakto-pepton och en hög nivå av glukos. Denna produkt inkluderar även Dr. Hsus tillsats av Hanks salter för att möjliggöra användning utanför en CO 2 inkubator.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ McCoy's 5A tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ McCoys 5A-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ McCoy's 5A (modifierad) kräver serumtillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A (modifierad) använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Dr Thomas McCoy formulerade ursprungligen McCoys 5A-medium som en modifiering av Basal Medium 5A. Till skillnad från andra medier innehåller McCoy's 5A reduktionsmedlet glutation, bakto-pepton och en hög nivå av glukos. Denna produkt inkluderar även Dr. Hsus tillsats av Hanks salter för att möjliggöra användning utanför en CO 2 inkubator.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ McCoy's 5A tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ McCoys 5A-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ McCoy's 5A (modifierad) kräver serumtillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A (modifierad) använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | McCoys 5A (modifierad) medium |
| Med tillsatser | Högt glukos, Glutamin, Fenolrött, Bacto-pepton |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumpyruvat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 6,9 till 7,1 |
| Regulatorisk status | Användning av in-vitrodiagnostik |
| Visa mer |