Läs mer
Gibco™ McCoys 5A (modifierad) medium, GlutaMAX™ Tillägg
Produktkod. 11504476 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11504476 10 x 500 ml Paket med 10
11594466 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504476 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 36600088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5600.00 SEK
    4815.65 SEK / Paket med 10
    Save 784.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
McCoy's 5A (modifierad) är ett medium för allmänt bruk som stödjer förökningen av många typer av primära celler, etablerade cellinjer och explantat från biopsivävnader.
McCoy's 5A (modifierad) är ett medium för allmänt bruk som stödjer förökningen av många typer av primära celler, etablerade cellinjer och explantat från biopsivävnader. Detta medium kommer att stödja tillväxten av primära däggdjursceller härledda från normal benmärg, hud, mjälte, njure, lunga, råttembryon och andra vävnader.
Denna McCoys 5A är modifierad enligt följande:
Med: Högt glukos, GlutaMAX™ , Bacto-pepton, Fenolröd
Utan: Sodium Pyruvate
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Dr Thomas McCoy formulerade ursprungligen McCoys 5A-medium som en modifiering av Basal Medium 5A. Till skillnad från andra medier innehåller McCoy's 5A reduktionsmedlet glutation, bakto-pepton och en hög nivå av glukos. Denna produkt inkluderar även Dr. Hsus tillsats av Hanks salter för att möjliggöra användning utanför en CO 2 inkubator.
Gibco™ McCoy's 5A (modifierad) kräver serumtillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A (modifierad) använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp McCoys 5A (modifierad) medium
Med tillsatser Högt glukos, GlutaMAX, Bacto-pepton, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,9 till 7,1
Beskrivning McCoy's 5A (modifierad) medium, 10 x 500 ml, flytande, fenolröd indikator, med högt glukosvärde, GlutaMAX™ , Bacto-Pepton, Fenolröd, för cellodling av däggdjur