Läs mer
Gibco™ McCoys 5A (modifierad) medium, GlutaMAX™ Tillägg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7076079
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11594466
Brand: Gibco™ 36600021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
McCoy's 5A (modifierad) är ett medium för allmänt bruk som stödjer förökningen av många typer av primära celler, etablerade cellinjer och explantat från biopsivävnader.
McCoy's 5A (modifierad) är ett medium för allmänt bruk som stödjer förökningen av många typer av primära celler, etablerade cellinjer och explantat från biopsivävnader. Detta medium kommer att stödja tillväxten av primära däggdjursceller härledda från normal benmärg, hud, mjälte, njure, lunga, råttembryon och andra vävnader.
Denna McCoys 5A är modifierad enligt följande:
Med: Högt glukos, GlutaMAX™ , Bacto-pepton, Fenolröd
Utan: Sodium Pyruvate
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Dr Thomas McCoy formulerade ursprungligen McCoys 5A-medium som en modifiering av Basal Medium 5A. Till skillnad från andra medier innehåller McCoy's 5A reduktionsmedlet glutation, bakto-pepton och en hög nivå av glukos. Denna produkt inkluderar även Dr. Hsus tillsats av Hanks salter för att möjliggöra användning utanför en CO 2 inkubator.
Gibco™ McCoy's 5A (modifierad) kräver serumtillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A (modifierad) använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp McCoys 5A Medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Högt glukos, GlutaMAX, Fenolrött, Bacto-pepton, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco , GlutaMAX
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Osmolalitet 280 - 320 mOsm/kg
pH 6,9 till 7,1
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C. Skydda från ljus.
Fraktvillkor: Ambient.
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum.
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Däggdjurscellodling