Läs mer
Gibco™ McCoys 5A (modifierad) medium, HEPES
Produktkod. 10674413 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10674413 500 ml 500ml
11560596 10 x 500 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10674413 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 22330021
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
McCoys 5A (modifierad) medium, HEPES
McCoy's 5A (modifierad) är ett medium för allmänt bruk som stödjer förökningen av många typer av primära celler, etablerade cellinjer och explantat från biopsivävnader. Detta medium kommer att stödja tillväxten av primära däggdjursceller härledda från normal benmärg, hud, mjälte, njure, lunga, råttembryon och andra vävnader.
Dr Thomas McCoy formulerade ursprungligen McCoys 5A-medium som en modifiering av Basal Medium 5A. Till skillnad från andra medier innehåller McCoy's 5A reduktionsmedlet glutation, bakto-pepton och en hög nivå av glukos. Denna produkt inkluderar även Dr. Hsus tillsats av Hanks salter för att möjliggöra användning utanför en CO 2 inkubator.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ McCoy's 5A tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ McCoys 5A-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12330-031). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ McCoy's 5A (modifierad) kräver serumtillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). Gibco™ McCoy's 5A (modifierad) använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 10 –% CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp McCoys 5A (modifierad) medium
Med tillsatser Högt glukos, Glutamin, Bacto-pepton, Fenolrött, HEPES
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7 till 7,4
Regulatorisk status Användning av in-vitrodiagnostik
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning McCoy's 5A (modifierad) medium, 500 ml, 1 x koncentration, flytande form, med hög glukos, L-glutamin, bakto-pepton, fenolrött, HEPES, 7 till 7,4 pH, 12 månaders hållbarhet, 285 till 325 mOsmceller för däggdjur/kg, Cds för däggdjur.