Learn More
Beschreibung
Användning av MCDB 131
MCDB 131 Medium innehåller många komponenter som inte finns i traditionellt basalt medium, såsom spårämnen, putrescin, adenin, tymidin och högre nivåer av vissa aminosyror och vitaminer. Dessa tillsatser gör det möjligt att komplettera mediet med mycket låga nivåer av serum eller definierade komponenter. MCDB 131 Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer och kompletteras ofta med EGF, hydrokortison, glutamin och låga nivåer av Fetal Bovine Serum (FBS). FBS-koncentrationen måste optimeras för varje celltyp. MCDB 131-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,176 g/L) och kräver därför en miljö på 5 – 10 % CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Dubbel cGMP-tillverkning
För kontinuitet i leveranskedjan tillverkar vi MCDB 131 vid två separata anläggningar, belägna i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda platserna uppfyller cGMP-tillverkningskraven, är certifierade enligt ISO 13485 och är registrerade hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter. MCDB 131 Medium utvecklades ursprungligen av Knedler och Ham som ett reducerat serum-kompletterat medium för odling av humana mikrovaskulära endotelceller (HMVEC). MCDB 131 Medium används också med andra celltyper, inklusive humana omentala mikrovaskulära celler, hepatocyter, myocyter och glatta muskelceller.
Denna MCDB 131 Medium tillverkas enligt följande:
Med: fenolröd, natriumpyruvat
Utan: L-glutamin, HEPES
Den fullständiga utformningen finns tillgänglig.
Användning av MCDB 131
MCDB 131 Medium innehåller många komponenter som inte finns i traditionellt basalt medium, såsom spårämnen, putrescin, adenin, tymidin och högre nivåer av vissa aminosyror och vitaminer. Dessa tillsatser gör det möjligt att komplettera mediet med mycket låga nivåer av serum eller definierade komponenter. MCDB 131 Medium innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer och kompletteras ofta med EGF, hydrokortison, glutamin och låga nivåer av Fetal Bovine Serum (FBS). FBS-koncentrationen måste optimeras för varje celltyp. MCDB 131-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,176 g/L) och kräver därför en miljö på 5 – 10 % CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH.
Dubbel cGMP-tillverkning
För kontinuitet i leveranskedjan tillverkar vi MCDB 131 vid två separata anläggningar, belägna i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda platserna uppfyller cGMP-tillverkningskraven, är certifierade enligt ISO 13485 och är registrerade hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter.
Spezifikation
Spezifikation
| Celltyp | Humana mikrovaskulära endotelceller (HMVEC), mänskliga omentala mikrovaskulära celler, hepatocyter, myocyter, släta muskelceller |
| Klassificering | cGMP, Kemiskt definierad, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | MCDB 131 Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Låg glukos, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan HEPES, Inga antibiotika |
| Mehr anzeigen |