Beskrivning
- Mediet innehåller kosttillskott som optimerar tillväxten av specifika celltyper.
- MCDB 153-mediet är lämpligt för humana epidermal keratinocytkultur, klonal tillväxt av kycklingembryo-fibroblaster och kinesiska hamsteräggstocksceller (CHO) med låga nivåer av Fetal Bovine Serum Protein (FBSP), spårämnen eller inget serumprotein.
- Modifierat enligt följande:
- Med L-glutamin
- Med fenolrött
- Med natriumbikarbonat
- Med natriumpyruvat
- Med hydrokortison, T3, testosteron, insulin, transferrin och natriumselenit
- Med MEM-NEAA
- Med glukos
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hams F-12 Cell Culture Media |
| Kvantitet | 500 mL |